重要文件
90533
Supelco
氢化辛可宁
analytical standard
同義詞:
二氢金鸡纳宁
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H24N2O
CAS號碼:
分子量::
296.41
Beilstein:
4296749
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
光學活性
[α]/D 197±4°, c = 0.25 in ethanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
269-272 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChI 密鑰
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)