等級
anhydrous
reagent grade
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
產品線
Redi-Dri™
化驗
≥98%
形狀
pellets
品質
free-flowing
雜質
≤1.0% sodium carbonate
pH值
14 (20 °C, 50 g/L)
mp
318 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 氢氧化钠已被用于细胞染色。
- 它已被用于人羊膜的脱细胞处理,以便进行细胞培养。
- 它已被用于免疫染色细胞中荧光团的化学灭活。
特點和優勢
- 提高效率–消除需要松散硬化粉末的时间和精力
- 安全–避免使用工具大力敲碎团块的风险
- 经济–制备和溶剂化速度更快,提高效率并节约成本
- 质量保证–经过专业检测的出色品质,无抗结剂添加
- 灵活的用量选择–有从研究到放大级别的用量规格可供选择
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
客戶也查看了
文章
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.