文件
900637
Sigma-Aldrich
1,2-二氯乙烷
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
同義詞:
二氯化乙烯, 氯化乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2CH2Cl
CAS號碼:
分子量::
98.96
Beilstein:
605264
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
NACRES:
NA.21
等級
ZerO2®
品質等級
蒸汽密度
3.4 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
87 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
775 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
15.6 %
雜質
≤0.003% water
water
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI 密鑰
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法律資訊
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)