Key Documents
89547
Millipore
TKT Agar
suitable for microbiology
同義詞:
Streptococcus agalactiae selective agar
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
成份
aesculin, 1 g/L
agar, 13 g/L
crystal violet, 0.0013 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallium sulfate, 0.333 g/L
最終pH值
7.4±0.2 (37 °C)
應用
microbiology
應用
For the isolation of Streptococcus agalactiae, the most frequent cause of bovine mastitis.
其他說明
Determination of S. agalactiae by means of serological methods and CAMP-test
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M.R. Villanueva et al.
J. Am. Vet. Assoc., 198, 1398-1398 (1991)
J. Remmers
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 26, 104-104 (1975)