重要文件
87263
Supelco
苯甲酸四乙基铵
purum, ≥97.0% (T)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
CAS號碼:
分子量::
251.36
Beilstein:
5367653
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
等級
purum
化驗
≥97.0% (T)
SMILES 字串
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
取代透過
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)