文件
87120
Sigma-Aldrich
四氰乙烯
purum, ≥97.0% (N)
同義詞:
NSC 24833, TCNE, 四氰基乙烯, 四氰基代乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(NC)2C=C(CN)2
CAS號碼:
分子量::
128.09
Beilstein:
1679885
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥97.0% (N)
mp
197-199 °C (lit.)
197-200 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
InChI 密鑰
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于聚苯乙炔衍生物的后官能化加成,以改变透氧性
作为以下反应的反应物:
  • 区域选择性[2+2]环加成反应,用于生产BODIPY染料 和TCBD衍生物
  • 与炔的热力加成反应
  • 与亲核试剂的一锅法反应,形成芳香族氰基乙烯基化合物
  • 合成四氰乙烯钴薄膜
  • 通过灰霉菌(Botrytis cinerea)进行生物转化
其他說明
用于环加成反应的强效亲二烯体,综述
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis, 749-749 (1987)
A.J. Fatiadi
Synthesis, 249-249 (1986)