文件
83934
Sigma-Aldrich
Tris[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine
technical, ≥95% (GCF)
同義詞:
Tris[3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl]phosphine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C48H24F51P
CAS號碼:
分子量::
1600.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥95% (GCF)
雜質
~5% phospinoxide (31P-NMR)
mp
90-100 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3
其他說明
Phosphine ligand for preparing the Bannwarth catalyst (catalyst for Stille and Suzuki coupling)
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)