重要文件
83071
Sigma-Aldrich
1-(4-吡啶基)吡啶氯 盐酸盐
technical, ≥85% (AT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9ClN2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
229.11
Beilstein:
3786515
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥85% (AT)
mp
166-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].Cl[H].c1cc[n+](cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N2.2ClH/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10;;/h1-9H;2*1H/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
QZOFFMRDIRXGKJ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)