About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5N · C6H5NO5S
CAS號碼:
分子量::
282.27
Beilstein:
5685497
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
purum
化驗
≥98.0% (T)
mp
119-122 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccncc1.OS(=O)(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5S.C5H5N/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11,12);1-5H
InChI 密鑰
WZZFZXZRKPNZOC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Mild acid catalyst used for the formation of cyclic orthoester, used e.g. as protecting groups in nucleosides
M. Sekine et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 2044-2044 (1983)