Key Documents
81454
Supelco
1,4-聚异戊二烯
for GPC, standard, 300,000
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
for GPC
standard
CofA
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
分子量
Mn ~287000
Mp ~293000
Mw ~293000
包含
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Mw/Mn
~1.02
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)