Key Documents
80012
Supelco
2,3,5,6-四溴对二甲苯
analytical standard
同義詞:
1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6Br4(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
421.75
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
254-256 °C (lit.)
應用
environmental
SMILES 字串
Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
InChI 密鑰
RXKOKVQKECXYOT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)