文件
79669
Supelco
2-trans,4-cis-Decadienoyl-L-carnitine
analytical standard
同義詞:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E,4Z)-1-oxo-2,4-decadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H29NO4
CAS號碼:
分子量::
311.42
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -17.0 to -11.0, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)