文件
78814
Sigma-Aldrich
3-羟基-4-甲氧基-扁桃酸乙酯
≥99.0%
同義詞:
(3-羟基-4-甲氧基-苯基)-羟基乙酸乙酯, 3-Hydroxy-4-methoxy-mandelic acid-ethyl ester, Isovanilmandelic acid-ethyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14O5
CAS號碼:
分子量::
226.23
Beilstein:
3137338
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0%
形狀
powder
mp
124-130 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)C(O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-9(15-2)8(12)6-7/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
TVPGKWGQPSIRLU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)