About This Item
線性公式:
CH3C6H4SO3(CH2CH2O)5SO2C6H4CH3
CAS號碼:
分子量::
546.65
Beilstein:
3599245
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
折射率
n20/D 1.52
n20/D 1.524 (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C24H34O10S2/c1-21-3-7-23(8-4-21)35(25,26)33-19-17-31-15-13-29-11-12-30-14-16-32-18-20-34-36(27,28)24-9-5-22(2)6-10-24/h3-10H,11-20H2,1-2H3
InChI 密鑰
BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N