重要文件
75230
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl heptanoate
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
同義詞:
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H20O4
CAS號碼:
分子量::
288.34
Beilstein:
1256801
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
for fluorescence
化驗
≥98.0% (TLC)
mp
41-42 °C (lit.)
溶解度
DMF: soluble
alcohols: soluble
螢光
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
suitable as fluorogenic substrate for lipases
其他說明
Fluorogenic substrate for lipase
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fluorometric substrate for sulfatase and lipase.
G G Guilbault et al.
Analytical chemistry, 41(14), 2006-2009 (1969-12-01)