重要文件
75069
Supelco
2-(辛氧基)苄腈
Selectophore, ≥99.0% (GC)
同義詞:
2-氰基苯辛酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21NO
CAS號碼:
分子量::
231.33
Beilstein:
4865692
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
產品線
Selectophore
化驗
≥99.0% (GC)
折射率
n20/D 1.506
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCOc1ccccc1C#N
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
其他說明
用于光极膜的非猝灭增塑剂
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
D.B.Papkovsky et al.
Analytica Chimica Acta, 337, 201-201 (1997)