重要文件
74598
Supelco
乙酸异丙烯酯
analytical standard
同義詞:
1-甲基乙烯基乙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CO2C(CH3)=CH2
CAS號碼:
分子量::
100.12
Beilstein:
1280347
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
94 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI 密鑰
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)