化驗
≥98% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@@H]4c5cccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(CO)cc(O)c8C(=O)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H40O19/c43-11-14-7-18-26(16-3-1-5-22(30(16)34(50)28(18)20(46)8-14)58-41-38(54)36(52)32(48)24(12-44)60-41)27-17-4-2-6-23(59-42-39(55)37(53)33(49)25(13-45)61-42)31(17)35(51)29-19(27)9-15(40(56)57)10-21(29)47/h1-10,24-27,32-33,36-39,41-49,52-55H,11-13H2,(H,56,57)/t24-,25-,26?,27?,32-,33-,36+,37+,38-,39-,41-,42-/m1/s1
InChI 密鑰
ZFWOUNNKSHIAFK-JZOSXXJUSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
包裝
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
651.9 °F
閃點(°C)
344.4 °C