文件
72723
Supelco
岩藻黄质
analytical standard
同義詞:
all-反式-岩藻黄质
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C40H56O5
CAS號碼:
分子量::
616.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C/C(C=C=C1C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]1(O)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C(C[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)=O
InChI
1S/C40H56O5/c1-28(17-13-18-30(3)21-22-35-36(5,6)23-32(41)25-38(35,9)44)15-11-12-16-29(2)19-14-20-31(4)34(43)27-40-37(7,8)24-33(42)26-39(40,10)45-40/h11-21,32-33,41-42,44H,23-27H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,19-14+,28-15+,29-16+,30-18+,31-20+/t22-,32-,33-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI 密鑰
NZEPSBGUXWWWSI-VOPPYBPXSA-N
一般說明
岩藻黄醇(Fucoxanthinol)属于一种类胡萝卜素。它是岩藻黄质的主要代谢物,岩藻黄质是从裙带菜、羊栖菜、海带和马尾藻(Sargassum fulvellum)等可食用褐藻中分离出来的一种海洋类胡萝卜素,具有多种生物学功能。岩藻黄醇是一种令人关注的化合物,因为它有各种生理作用。它是一种化学治疗剂,可以抑制人结肠直肠癌细胞的生长。
應用
岩藻黄醇可用作分析参考标准品,用于通过色谱技术测定大鼠血浆中的分析物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Determination of fucoxanthinol in rat plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Zhang Y, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 164(3), 155- 163 (2019)
Fucoxanthin and its metabolite, fucoxanthinol, suppress adipocyte differentiation in 3T3-L1 cells
Maeda H, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 18(1), 147- 152 (2006)
Anticancer effects of fucoxanthin and fucoxanthinol on colorectal cancer cell lines and colorectal cancer tissues
Takahashi K, et al.
Oncology Letters, 10(3), 1463- 1467 (2015)
Simultaneous determination of fucoxanthin and its deacetylated metabolite fucoxanthinol in rat plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Zhang , et al.
Marine drugs, 13(10), 6521- 6536 (2015)