重要文件
71336
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butyl carbonate
technical
同義詞:
tert-Butyl carbonate sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3COCOONa
CAS號碼:
分子量::
140.11
Beilstein:
6715256
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
technical
SMILES 字串
[Na+].CC(C)(C)OC([O-])=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)