文件
71104
Sigma-Aldrich
S-Trityl-L-cysteine-benzylamide fumarate salt
≥96.0% (HPLC)
同義詞:
N-Benzyl-S-trityl-L-cysteinamide fumarate salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H28N2OS · C4H4O4
CAS號碼:
分子量::
568.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (HPLC)
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\C(O)=O.N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)NCc4ccccc4
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)