重要文件
70700
Sigma-Aldrich
(±)-1-(2-萘基)乙醇
puriss., ≥99.0% (HPLC)
同義詞:
(±)-α-甲基-2-萘甲醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H12O
CAS號碼:
分子量::
172.22
Beilstein:
1907449
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
puriss.
化驗
≥99.0% (HPLC)
mp
71-73 °C
SMILES 字串
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)