重要文件
69483
Sigma-Aldrich
甲基三辛基溴化铵
technical, ≥95% (AT)
同義詞:
三辛基甲基溴化铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3(CH2)6CH2]3N(Br)CH3
CAS號碼:
分子量::
448.61
Beilstein:
6881659
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥95% (AT)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.BrH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
QLPMKRZYJPNIRP-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)