重要文件
69184
Supelco
对羟基联苯
reference material
同義詞:
4-羟基联苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C6H4OH
CAS號碼:
分子量::
170.21
Beilstein:
1907452
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChI 密鑰
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)