重要文件
68670
Sigma-Aldrich
1-甲基-1-苯肼
technical, ≥90% (GC)
同義詞:
α-甲基苯肼, N-甲基-N-苯肼
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5N(CH3)NH2
CAS號碼:
分子量::
122.17
Beilstein:
507683
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90% (GC)
折射率
n20/D 1.583 (lit.)
n20/D 1.583
bp
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI 密鑰
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)