文件
68113
Supelco
2-{1-[(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethylthio]piperidin-3-ylidene}acetic acid hydrochloride
analytical standard
同義詞:
Prasugrel metabolite M3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H28FNO5S · HCl
CAS號碼:
分子量::
534.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
化驗
≥97.0% (sum of diastereomers, HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C1CC1)C(N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)/C(C2)=C\C(O)=O)C4=CC=CC=C4F.Cl
InChI
1S/C27H28FNO5S.ClH/c1-34-20-6-4-5-18(13-20)23(30)16-35-24-11-12-29(15-19(24)14-25(31)32)26(27(33)17-9-10-17)21-7-2-3-8-22(21)28;/h2-8,13-14,17,24,26H,9-12,15-16H2,1H3,(H,31,32);1H/b19-14-;
InChI 密鑰
IXPJVHUXCREIQM-YEBWQKSTSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)