重要文件
68002
Sigma-Aldrich
2-甲基烟酸
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
2-甲基吡啶-3-甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7NO2
CAS號碼:
分子量::
137.14
Beilstein:
114333
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
燃燒殘留物
≤0.2%
mp
228-230 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)