重要文件
66411
Sigma-Aldrich
甲基环己酮
mixture of isomers, ≥98.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H12O
CAS號碼:
分子量::
112.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (GC)
成份
3-methylcyclohexanone, ~70%
4-methylcyclohexanone, ~30%
折射率
n20/D 1.446
bp
167-169 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCC(=O)CC1.CC2CCCC(=O)C2.CC3CCCCC3=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)