文件
65958
Sigma-Aldrich
溴甲烷-13C
purum, 99 atom % 13C, cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
同義詞:
甲基溴-13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CH3Br
CAS號碼:
分子量::
95.93
Beilstein:
2231126
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
蒸汽密度
3.3 (20 °C, vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1420 mmHg ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
等級
purum
形狀
cylinder (incl. valve, net weight ~2 g)
自燃溫度
996 °F
expl. lim.
16 %
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
1.73 g/mL at 0 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH3]Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
GZUXJHMPEANEGY-OUBTZVSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Sure/Pac® cylinder, Recommended valves see section ′Tools/Valves and Adapter for Cylinders′ in the annex at the end of this catalog.
其他說明
Sales restrictions may apply
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)