文件
64004BC
Millipore
MVP ICON®液体取样装置
BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41112601
NACRES:
NB.79
品質等級
產品線
MVP ICON®
形狀
liquid
包裝
box of 100 ea
製造商/商標名
MVP ICON® 64004-100
應用
food and beverages
water monitoring
相容性
for use with MVP ICON instrument
檢測方法
bioluminescent
儲存溫度
room temp
一般說明
MVP ICON液体取样装置是一种独立装置,用于使用MVP ICON系统分析液体样品(即冲洗水)。MVP ICON系统通过使用荧光素酶生物发光法,对三磷酸腺苷(ATP)进行测定,从而对食物和微生物残留进行检测。ATP存在于大多数食品残留物中以及所有细菌、酵母和霉菌细胞中。该示例设备具有一步、单手激活功能,可释放另一只手执行其他操作。 所有测试试剂都包含在取样设备中。
特點和優勢
易用性
MVP ICON ATP液体取样装置允许用户直接从其来源快速收集和测量液体样品(如CIP冲洗水)的ATP含量,无需移液管或取样容器。
提高准确度和重复性
激活后,专有检验试剂流经空心取样设备的轴,以将ATP从取样头均匀冲洗到收集管的底部,从而确保了较高的准确度。 测量试剂溶液的光输出,而不是固体设备表面,从而确保了较高的重复性。
便携贮藏
-在室温下贮藏取样设备-无需冷藏;为其他必需品节省宝贵的冷藏空间。
適合性
ATP检验、食品加工、HACCP监测、卫生
原則
通过生物发光检测ATP是食品加工过程中卫生和清洁功效的公认且广泛使用的指标。使用MVP ICON进行ATP检测可在10秒内提供结果,从而允许在处理开始之前立即做出“通过/不通过”决定,并在必要时允许立即采取纠正措施。ATP是在所有活细胞中发现的分子,包括:细菌、酵母、霉菌和所有有机物质。
測試方式
ATP生物发光
儲存和穩定性
Sampling devices should be stored at a temperature between 2 ºC - 30 ºC (36 °F - 86 ºF). Protect from direct sunlight. Unused devices must be resealed in the foil bags.
法律資訊
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • Wet Chamber
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
相關內容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。