Merck
全部照片(3)
文件
63112
Supelco
镁离子载体 VI
Selectophore, function tested
同義詞:
1,3,5-三[10-(1-金刚烷基)-7,9-二氧代-6,10-二氮杂十一烷基]苯, ETH 5506
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C63H96N6O6
CAS號碼:
分子量::
1033.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
化驗
≥99.0% (HPLC)
品質
function tested
SMILES 字串
CN(C(=O)CC(=O)NCCCCCc1cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)c1)C89CC%10CC(CC(C%10)C8)C9
InChI
1S/C63H96N6O6/c1-67(61-34-46-22-47(35-61)24-48(23-46)36-61)58(73)31-55(70)64-16-10-4-7-13-43-19-44(14-8-5-11-17-65-56(71)32-59(74)68(2)62-37-49-25-50(38-62)27-51(26-49)39-62)21-45(20-43)15-9-6-12-18-66-57(72)33-60(75)69(3)63-40-52-28-53(41-63)30-54(29-52)42-63/h19-21,46-54H,4-18,22-42H2,1-3H3,(H,64,70)(H,65,71)(H,66,72)
InChI 密鑰
ODMHCQNFQKBJOO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
應用
精选应用实例
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他說明
亲脂性镁选择性离子载体 (log PTLC=8.5),在血清测定中相对于主要干扰阳离子具有足够的 Mg2+ 选择性
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Potentiometric microelectrodes as sensors and detectors. Magnesium-selective electrodes as sensors, and Hofmeister electrodes as detectors for histmaine in capillary electrophoresis
Spichiger, U.E., Fakler, A.
Electrochimica Acta, 42, 3137-3145 (1997)
Development of magnesium-selective ionophores
O'Donnell, J., et al.
Analytica Chimica Acta, 281, 129-134 (1993)
A Comparison of Neutral Mg2+-Selective Ionophores in Solvents Polymeric Membranes: Complex Stoichiometry
Zhang, W., et al.
Analytical Sciences, 16, 11-18 (2000)