重要文件
61130
Millipore
Kundrat 琼脂
suitable for microbiology
同義詞:
按照 Kundrat 方法进行残留检测的测试琼脂
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.74
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 10 g/L
bromocresol purple, 0.016 g/L
casein peptone, 7.8 g/L
gelatin, 4 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
meat peptone, 7.8 g/L
sodium chloride, 3 g/L
starch, 4 g/L
yeast extract, 2.8 g/L
最終pH值
6.8±0.2 (25 °C)
應用
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective and differential for Bacillus spp.
應用
按照 Kundrat 方法,用于常规定性检测动物源食品中的抗生素、磺酰胺和其他化疗剂的残留。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
ibid.
Fleischwirtsch., 52, 485-485 (1972)
W. Kundrat
Z. Anal. Chem., 243, 624-624 (1968)