重要文件
59802
Supelco
(1S,2R,5R)-(+)-异薄荷醇
analytical standard
同義詞:
(1S,2R,5R)-2-异丙基-5-甲基环己醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20O
CAS號碼:
分子量::
156.27
Beilstein:
1902291
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
光學活性
[α]20/D 25.5±2.0°, c = 0.5 in ethanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤5.0% water
bp
218-219 °C (lit.)
mp
77-83 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
InChI 密鑰
NOOLISFMXDJSKH-BBBLOLIVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)