重要文件
59452
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,2-二甲基-1,3-二氧环戊基-4-甲醇对甲基苯磺酸酯
purum, ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
同義詞:
2,3-异亚丙基-sn-甘油 1-甲苯磺酸酯, L-α,β-异亚丙基甘油-γ-甲苯磺酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H18O5S
CAS號碼:
分子量::
286.34
Beilstein:
89799
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 2% in DMF
mp
29-31 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
SRKDUHUULIWXFT-NSHDSACASA-N
其他說明
手性结构单元,如合成 GABOB
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Line S Tarpgaard et al.
Oncotarget, 7(37), 59441-59457 (2016-08-11)
It is now widely accepted that therapeutic antibodies targeting epidermal growth factor receptor (EGFR) can have efficacy in KRAS wild-type advanced colorectal cancer (CRC) patients. What remains to be ascertained is whether a subgroup of KRAS-mutated CRC patients might not
M.E. Jung et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 6304-6304 (1980)