重要文件
557595
Sigma-Aldrich
10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H,11H-(1)benzopyropyrano(6,7-8-I,j)quinolizin-11-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H26N2O2S
CAS號碼:
分子量::
430.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
mp
230-232 °C (lit.)
λmax
478 nm in chloroform
SMILES 字串
CC1(C)CCN2CCC(C)(C)c3c4OC(=O)C(=Cc4cc1c23)c5nc6ccccc6s5
應用
Green dopant for OLED applications
特點和優勢
荧光染料
This sterically hindered coumarine dopant is an excellent choice for a green dopant for use in passive-matrix OLEDs.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chen, C.H.; Tang, C.W.
Applied Physics Letters, 79, 3712-3712 (2001)