重要文件
55188
Supelco
(R)-β-羟基异丁酸钠
analytical standard
同義詞:
(R)-β-羟基异丁酸 钠盐, (R)-3-羟基-2-甲基丙酸 钠盐, (R)-3-羟基-2-甲基丙酸钠, R-HIBA, R-β-HIBA-Na
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7NaO3
CAS號碼:
分子量::
126.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤5.0% water (cal. from elemental analysis)
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].C[C@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
InChI 密鑰
RBJZIQZDAZLXEK-AENDTGMFSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)