Key Documents
50960
Sigma-Aldrich
Guanidine phosphate dibasic
≥98.0% (NT)
同義詞:
Diguanidine hydrogen phosphate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH2C(=NH)NH2]2 · H3PO4
CAS號碼:
分子量::
108.07
Beilstein:
3755909
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥98.0% (NT)
mp
247-250 °C (dec.)
溶解度
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES 字串
NC(N)=N.NC(N)=N.OP(O)(O)=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)