文件
47717
Sigma-Aldrich
对甲酰基苯甲酸甲酯
technical, ≥90% (HPLC)
同義詞:
4-甲酰基苯甲酸甲酯, 4-甲醛苯甲酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCOC6H4CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
164.16
Beilstein:
775895
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
technical
化驗
≥90% (HPLC)
bp
265 °C (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
59-63 °C
溶解度
methanol: 0.1 g/mL, clear
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)