重要文件
47442
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
同義詞:
Fmoc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H21N3O7
CAS號碼:
分子量::
475.45
Beilstein:
4617499
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
光學活性
[α]20/D −37±1°, c = 1% in DMF: AcOH (99:1)
mp
184-188 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H21N3O7/c26-23(29)13-22(24(30)35-16-11-9-15(10-12-16)28(32)33)27-25(31)34-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H2,26,29)(H,27,31)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
MPNFRQBESOZRJG-QFIPXVFZSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)