文件
472077
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)-5-pyrimidinol
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8N2O2
CAS號碼:
分子量::
188.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
品質等級
化驗
90%
形狀
powder or crystals
雜質
<10% water
mp
235-240 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)-c2ncc(O)cn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)10-11-5-9(14)6-12-10/h1-6,13-14H
InChI 密鑰
BKOPBDRWHKDPPN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)