產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
官能基
ketone
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI 密鑰
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Adrenal gland,Immune system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2