重要文件
463515
Sigma-Aldrich
2,3,9,10,16,17,23,24-八(辛氧基)-29H,31H-酞菁二氢氧化硅
Dye content 95 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C96H146N8O10Si
CAS號碼:
分子量::
1600.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
682 nm
SMILES 字串
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5c(nc6nc(nc7n(c(n3)c8cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc78)[Si]5(O)O)c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc69)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc4%10)c2cc1OCCCCCCCC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)