文件
45736
Supelco
(2-萘氧基)乙酸甲酯
PESTANAL®, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H12O3
CAS號碼:
分子量::
216.23
Beilstein:
3281392
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
COC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-13(14)9-16-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,9H2,1H3
InChI 密鑰
AMURPBCUFDCTEW-UHFFFAOYSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)