化驗
98%
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Cc1ccc(S[Ni+]Sc2cc(C)ccc2[S-])c([S-])c1
InChI
1S/C16H36N.2C7H8S2.Ni/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h5-16H2,1-4H3;2*2-4,8-9H,1H3;/q+1;;;+3/p-4
InChI 密鑰
OGDOOYYRRAJVOI-UHFFFAOYSA-J
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3