重要文件
43937
Sigma-Aldrich
Di(β-D-xylopyranosyl)amine
≥97.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H19NO8
CAS號碼:
分子量::
281.26
Beilstein:
3908092
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (TLC)
雜質
≤2% water
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1CO[C@@H](N[C@@H]2OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C10H19NO8/c12-3-1-18-9(7(16)5(3)14)11-10-8(17)6(15)4(13)2-19-10/h3-17H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
WDQLRJPDYLYTMJ-IJNKSVJISA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Di-β-D-xylopyranosylamine is a diglycosylamine generated from the transglycosylation of β-D-xylopyranosylamine.
Structure and rearrangement reactions of some diglycosylamines
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
K. Linek et al.
Carbohydrate Research, 164, 195-195 (1987)