重要文件
43581
Epoxide Hydrolase from Rhodotorula glutinis
BioChemika
同義詞:
Hydratase, epoxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
分類程式碼代碼:
12352204
產品線
BioChemika
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)