文件
43120
Sigma-Aldrich
甲基二苯基氯硅烷
purum, ≥95.0% (GC)
同義詞:
DPMSCl, Methyldiphenylchlorosilane, 二苯基甲基氯硅烷, 氯-二苯基-甲基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3Si(C6H5)2Cl
CAS號碼:
分子量::
232.78
Beilstein:
2937445
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
3 mmHg ( 125 °C)
等級
purum
化驗
≥95.0% (GC)
折射率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13ClSi/c1-15(14,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
InChI 密鑰
OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
醇的保护基团;在其他硅基醚 (TBDMS,TBDPS) 存在的情况下,可用叠氮化钠使硅基醚选择性裂解;酯烯醇化物的 C-硅烷化
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S.E. Denmark et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 165-165 (1987)
S.J. Monger et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 381-381 (1989)
G.L. Larson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 633-633 (1988)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
M Okamoto
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 112(6), 409-413 (1992-06-01)
The retention behavior and selectivity of 30 kinds of phenyl-modified porous glasses and silicas, prepared from solutions of phenyldimethylchlorosilane, diphenylmethylchlorosilane or triphenylchlorosilane in xylene, were studied by high-performance liquid chromatography using carbamazepine and diphenylhydantoin as model compounds. From the elemental