文件
41555
Supelco
2-月桂酰甘油
analytical standard
同義詞:
β甘油单月桂酸酯, 1,3-二羟基丙-2-基十二酸酯, 2-十二烷酰甘油, 2-单月桂酰甘油, 2-月桂酸甘油酯, 十二酸2-羟基-1-(羟甲基)乙酯, 月桂酸甘油酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H30O4
CAS號碼:
分子量::
274.40
Beilstein:
1788230
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
生物源
synthetic
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
格式
neat
官能基
ester
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
O=C(CCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C15H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-14(12-16)13-17/h14,16-17H,2-13H2,1H3
InChI 密鑰
ZUCMOZYYSZYRRM-UHFFFAOYSA-N
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
分析報告
鉴定(GC-MS):鉴定复合性
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)