形狀
particles
製造商/商標名
Whitehouse Scientific Ltd SS405
粒徑
250 μm (60 mesh)
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
形式
neat
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3