Key Documents
414001PLATER
Stylus (1 mL)
for use with easySpiral (platers), pkg of 1 sets
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122409
NACRES:
NB.24
材料
plastic bottle
包裝
pkg of 1 sets
應用
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
相容性
for use with easySpiral (platers)
一般說明
One Stylus (1mL) kit with connectors for easySpiral® plater
應用
Culture media plating
法律資訊
easySpiral is a registered trademark of InterLab
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)